VWR®, Kalibriergewichtssätze, Klasse E2
Lieferant: VWR
VWR®
611-4938EA 7280 CHF
611-4938 611-4939 611-8460 611-8744 611-8722 611-8745 611-8723 611-8742 611-8743 611-8748 611-8726 611-8727 611-8749 611-8724 611-8746 611-8725 611-8747 611-4944 611-4945 611-8728 611-8729 611-8454 611-8751 611-8752 611-8455 611-8733 611-8755 611-8458 611-8734 611-8756 611-8459 611-8456 611-8753 611-8731 611-8754 611-8457 611-8732 611-8737 611-8757 611-8735 611-8736
VWR®, Kalibriergewichtssätze, Klasse E2
Gewichte Kalibriergewichte
Gewichte aus massivem, antimagnetischem und poliertem Edelstahl. Für hochauflösende, elektronische Waagen geeignet.
  • Drahtgewichte aus Kobaltlegierung bis zu 500 mg
  • Die Kennnummer der Gewichte ab 1 g ermöglicht die Nachverfolgbarkeit
  • Lasergravur verbessert Lesbarkeit der Markierungen
  • Erhältlich mit oder ohne COFRAC-Zertifikat
Zertifizierungen: Entspricht den OILM R111-Empfehlungen.
Bestellinformation: Alle unter Lieferumfang in der Tabelle aufgeführten Gewichtssätze sind mit oder ohne COFRAC-Zertifikat erhältlich; nähere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite oder bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum. Die Gewichte sind auch einzeln erhältlich – bitte suchen Sie nach „Kalibriergewichte, Klasse E2“.