VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR
VWR®
422351SEA 747 CHF
422351S
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Reiner als Standardqualität oder Cohn-Fraktion-V-Material. Es enthält keinerlei Globuline, die bei vielen Assays stören.
  • Feuchtigkeit: 4,5%
  • Asche: 1,5%