INTERFERin® siRNA und miRNA Transfektionsreagenzien
Lieferant: SARTORIUS
101000016 101000028 101000036
101000016.EA 2310 CHF
101000016. 101000028. 101000036.
INTERFERin® siRNA und miRNA Transfektionsreagenzien
Transfektionsreagenzien
INTERFERin® ist ein leistungsstarkes, gebrauchsfertiges siRNA- und miRNA-Reagenz, das bei 1 nM siRNA in einer Vielzahl von Zellen mehr als 90 % Schalldämpfungseffizienz bietet.
  • Hervorragendes Silencing mit nur 1 nM siRNA
  • Über 90% Gen-Silencing in einer Vielzahl von Zellen
  • Geeignet für die Transfektion von miRNA und anderen Oligonukleotiden
  • Schonende Wirkungsweise für robustere Daten und ausgezeichnete Zelllebensfähigkeit
  • Kompatibel mit Serum und Antibiotika
Die Verwendung niedriger siRNA-Konzentrationen vermeidet Off-Target-Effekte, und die schonende Wirkungsweise gewährleistet robustere Daten und eine ausgezeichnete Zelllebensfähigkeit. INTERFERin® ist dank seiner Serum- und Antibiotikakompatibilität einfach anzuwenden und eignet sich auch hervorragend für die Transfektion von miRNA und anderen Oligonukleotiden wie Prä-miRNA, mimischer miRNA, Anti-miR usw. Kostenlose Proben sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Vertriebsbüro.
Zertifizierungen: Polyplus-transfection® ist seit 2002 ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen. Seitdem wird diese Zertifizierung alle drei Jahre erfolgreich erneuert.
Jede Charge INTERFERin® wird intern in einem Transfektionsassay an A549-Luc-Zellen getestet, die das Luciferase-Gen konstitutiv exprimieren. Die mit 1 nM siRNA und INTERFERin® erzielte Silencing-Effizienz für jede Charge ist im Analysezertifikat angegeben.
Lieferumfang: 1 ml INTERFERin® reichen für 500 bis 1000 Transfektionen in 24-Well-Platten.