VWR®, Schwarze Filme für Fluoreszenz und Lichtschutz
Lieferant: VWR
VWR®
391-1291EA 58.7 CHF
391-1291
VWR®, Schwarze Filme für Fluoreszenz und Lichtschutz
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
These films are 240 µm thick black vinyl with adhesive for use with 96-well, 384-well and 1536-well black microplates. They fit within the edges of raised rim plates and may be applied to either the plate top or bottom. The light blocking and absorbing properties of these films make them ideal for reducing stray light and crosstalk in fluorescence applications and for protecting light-sensitive samples in storage.
  • Einkerbungen am Rand erleichtern die Positionierung um die Rippen des Plattenbodens
  • Der geteilte Träger hilft beim ordnungsgemäßen Anbringen des Films
  • Ohne Endlaschen
  • Empfohlener Temperaturbereich −40 °C bis +80 °C
Each film L×D: 114×76 mm