VWR®, Polyesterfolien mit farbcodierten Beschriftungsfeldern
Lieferant: VWR Collection
391-1267EA 98.5 CHF
391-1267 391-1268 391-1269 391-1270 391-1271
VWR®, Polyesterfolien mit farbcodierten Beschriftungsfeldern
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Mit den vorher beschriebenen Polyesterfilmen identisch, aber zusätzlich mit einem farbigen Punkt und einem weißen Beschriftungsfeld auf jeder Endlasche zur Kennzeichnung der Platte verfügbar. Die Endlaschen können nach Entfernen des Trägers auf das Plattenende aufgeklebt werden. Sie sind perforiert und können somit haften bleiben, auch wenn der mittlere Teil des Filmes entfernt wird. Außerdem kann eine beschriftbare, farblich-codierte Endlasche entfernt und in ein Labor-Notizbuch geklebt werden, während die andere auf der Platte bleibt.
  • Choice of five colours for easy plate identification
  • Applications: Short-term storage, incubation and ELISA
  • Recommended temperature range −40...+120 °C