VWR®, Polyester-Filmstreifen für 2×8-Platten
Lieferant: VWR Collection
391-1252EA 61.6 CHF
391-1252 391-1253
VWR®, Polyester-Filmstreifen für 2×8-Platten
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
2×8 Polyester-Streifenfolien sind identisch mit Polyesterfolien bezüglich Material und Klebeigenschaften, sind aber speziell für die Abdichtung von nur einem oder zwei 8-Well-Streifen auf einmal auf entweder Streifenplatten oder Standardplatten vorgesehen, wenn Reihen selektiv geschützt werden oder zugänglich sein müssen. Das sterile Produkt ist in manipulationssicheren Beuteln mit 50 Stück/Beutel verpackt.
  • Zur selektiven Versiegelung von jeweils einer oder zwei Reihen
  • Kann auch als zusätzliche Versiegelung von vorher durchstochenen Filmen verwendet werden
  • Empfohlener Temperaturbereich −40 bis +120 °C
L×T jeder Folie: 103,2×19,1 mm, einschließlich zwei abreißbaren Positionierungstreifen; die Länge mit abgerissenen Positionierungsstreifen beträgt 82,6 mm.