VWR®, Vorgeschnittene, durchstechbare Vinyl-Filme für die Robotik
Lieferant: VWR Collection
391-1286EA 243 CHF
391-1286 391-1287
VWR®, Vorgeschnittene, durchstechbare Vinyl-Filme für die Robotik
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Diese 106,7 µm starken Vinyl-Filme mit einer Klebeschicht von 20 µm schützen Proben in 96-Well-Platten vor Kontamination und Verdunstung.
  • Zum kurzfristigen Schutz von Proben und Verminderung der Verdunstung
  • Vorgeschnittene Ecken biegen sich nach innen und verhindern eine Verunreinigung der Fühler oder Spitzen
  • Die Ecken schließen sich wieder, um nach der Probenmanipulation einen durchgehenden Schutz zu gewährleisten
  • Empfohlener Temperaturbereich −40 bis +90 °C
Ein vorgeschnittenes Muster über jedem Well teilt den Film in vier Klappen, die sich bei Druck von einem Roboterfühler oder einer Pipettenspitze leicht nach innen biegen und so den Zugriff auf die Probe ermöglichen, ohne den Film zu durchbohren und Verunreinigungen durch das Klebematerial zu erzeugen. Die elastischen Klappen kehren nach der Probenmanipulation in die ursprüngliche Position zurück, um einen durchgehenden Schutz der Proben zu gewährleisten. Zum langfristigen Schutz der Proben nach der Probenmanipulation sollte zusätzlich ein vollständig dichter Film aufgebracht werden. Geeignet zur Versiegelung aller 96-Well-Standardplatten.
LxT jedes Films: 145,5×79,4 mm