VWR®, Durchstechbare Filme für die Robotik, Clear-Zone
Lieferant: VWR
VWR®
391-1264EA 199 CHF
391-1264
VWR®, Durchstechbare Filme für die Robotik, Clear-Zone
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durch eine Polyethylen-Oberschicht und eine inerte, weiße Polypropylen-Unterschicht mit Acryl-Klebebeschichtung ermöglicht dieser leicht durchstechbare Verschlussfilm eine direkte Probenrückgewinnung mit Ein- oder Mehrkanal-Pipettiergeräten und Robotersonden.
  • Der transparente Bereich über jeder Vertiefung ist klebefrei
  • Minimiert eine Probenverunreinigung durch Klebematerial
  • Empfohlener Temperaturbereich −40 bis +90 °C
Der klebefreie Bereich über jeder Vertiefung verhindert durch das Klebematerial verursachte Verunreinigungen der Pipettenspitze oder Robotersonde, da nur eine minimale Menge des Klebematerials mit der Probe in Kontakt kommt. Nur für 96-Well-Platten geeignet.