Mikrotiterplatten-Photometer, Multiskan™ FC
Lieferant: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
51119000 51119100
736-0355EA 9330 CHF
736-0355 736-0356
Mikrotiterplatten-Photometer, Multiskan™ FC
Mikrotiterplatten-Photometer
Das Multiskan™ FC ist ein kompaktes, zuverlässiges und robustes Mikrotiterplattenphotometer zum Ablesen von 96-Well-Platten für eine breites Anwendungsspektrum. Es zeichnet sich durch schnelle und präzise Messungen und beste Linearität aus. Ein Modell der Reihe ist mit einem Inkubator ausgestattet, der eine Temperierung bis 50 °C ermöglicht. Dieses Modell kann auch 384-Well-Platten verarbeiten. Die Auswertung einer 96-Well-Platte dauert nur 6 Sekunden, die einer 384-Well-Platte nur 12 Sekunden. Mit einem Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm eignet sich das Multiskan™ FC für zahlreiche Anwendungen von Enzymkinetik bis hin zu Lowry-Assays.
  • Einfach zu bedienende mehrsprachige Schnittstelle mit großem Farbbildschirm
  • Kann entweder als selbstständiges Gerät mit interner Software oder PC-gesteuert mit der SkanIt™ Software eingesetzt werden
  • Geringer Platzbedarf, dadurch Platzersparnis im Labor und Unterstützung automatisierter Verfahren
  • USB-Anschluss für einfachen Datentransfer
  • Zuverlässige alltäglichen Anwendung und jahrelange Leistung
  • Roboterkompatibilität für Umgebungen mit hohem Durchsatz
The Multiskan™ FC (IVD model) with internal software conforms to the European IVD directive, making it ideal for qualitative and quantitative ELISA applications in clinical laboratories.
Lieferumfang: Wird komplett mit drei Standardfiltern (405, 450 und 620 nm) sowie SkanIt™ Software geliefert.