UV-/Weißlicht-Transilluminatoren
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0415-02 95-0415-05 95-0418-02
732-4370EA 3940 CHF
732-4370 732-4371 732-4373
UV-/Weißlicht-Transilluminatoren
Transilluminatoren UV-/Weißlicht-Transilluminatoren
Diese UV/Weißlicht-Transilluminatoren umfassen nebeneinander angeordnete Weißlicht- und UV-Arbeitsbereiche. Das Weißlicht kann für die Betrachtung von Coomassieblau-gefärbten Gelen, Silber-gefärbten Proteingelen, Autoradiographien und Mikrotiterplatten eingesetzt werden. Mit UV-Licht können Ethidiumbromid-gefärbte Gele betrachtet werden.
  • Mit dem Kippschalter an der Vorderseite des Geräts ist eine einfache Umschaltung zwischen den Lichtquellen möglich
  • Der UV-Arbeitsbereich verfügt über einen langlebigen UVG™ Filter
  • Die transparente anhängende UV-