VWR®, Aluminiumfolien für PCR und Aufbewahrung (96-Well-Platten)
Lieferant: VWR Collection
391-1281EA 94.8 CHF
391-1281 391-1282
VWR®, Aluminiumfolien für PCR und Aufbewahrung (96-Well-Platten)
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Aluminiumfolien, 75,7 µm dick, zur Verwendung mit 96 or 384 Well-Platten. Passen in Platten mit erhöhtem Rand. Die Folien haben eine schmale Endlasche. Nur unsteril erhältlich.
  • Empfohlener Temperaturbereich −80 bis +120 °C
  • Zertifiziert frei von DNase, RNase und Nukleinsäure
L×T jeder Folie: 127,0×77,8 mm, mit einer 9,5 mm breiten Endlasche.