Point of Care-Testsätze, Tumormarker
Lieferant: SureScreen Diagnostics
720-1345EA 57.3 CHF
720-1345
Point of Care-Testsätze, Tumormarker
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Schnelltests zum Nachweis des prostataspezifischen Antigens (PSA) oder von okkultem Blut im Stuhl.
  • Results may indicate bowel problems
  • No need to avoid meat before testing
  • Very accurate to carry out a test apart from the sample
Bestellinformation: Comes with instructions.
Bitte beachten Do not use at home.