Transferset für sterile Flüssigkeiten, Transofix®
Lieferant: B. Braun
720-2571EA 123 CHF
720-2571
Transferset für sterile Flüssigkeiten, Transofix®
Infusionen
Transofix® Transfer Set eignet sich ideal zum übertragen steriler Flüssigkeiten.
  • Handgerecht geformte Griffplatte
  • Latex- und PVC-frei
  • Schlanke, kurze Einstechdorne