Feindosierungsspritzen, Omnican®-F
Lieferant: B. Braun
Omnican®-F
720-2560EA 97.1 CHF
720-2560
Feindosierungsspritzen, Omnican®-F
Spritzen Spritzen, medizinisch
PP/PS-Feindosierungsspritzen, 1 ml, ideal für Tuberkulin-, Heparin- und Allergieuntersuchungen. Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen. Die integrierte Nadel (Ø 0,30 mm, Länge 12 mm, 30 G) verhindert Totraum und Arzneimittelverlust. PVC-frei.
  • Guter Kontrast, permanente schwarze Markierungen, in Abständen von 0,01 ml
  • Kolbendichtung, aus synthetischem Kautschuk – extrem langsames Aufziehen oder Injizieren, gleichmäßigere Kolbenbetätigung mit doppeltem Dichtungsring
  • Sicherer Kolbenstopp
  • Transparente Schutzkappe für Nadel
Verpackung: 100 pro Spenderkarton.