Venenverweilkanülen, Introcan®
Lieferant: B. Braun
4253302 4254074B 4252098B 4254090B 4254112B 4254139B 4254171B 4254210B 4254325B 4252071B 4252110B 4252160B 4252322B
720-2506EA 154 CHF
720-2506 720-2507 720-2505 720-2508 720-2509 720-2510 720-2511 720-2512 720-2545 BRAU4252071B BRAU4252110B BRAU4252160B BRAU4252322B
Venenverweilkanülen, Introcan®
Katheter
Konventioneller IV-Katheter für einhändiges Einführen. Die Abdrückplatte am Katheteransatz erleichtert einhändiges Punktionsverfahren. Scharfer hinterer Anschliff für minimales Punktionstrauma.
  • Vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Hydrophobierter Blutfängerstopfen und Lock-Ansatz
  • Farbliche Größenkennzeichnung
  • Latex-frei, PVC-frei
Meets ISO standard 10555-1/5 — same product properties as the Introcan Safety® (with PUR catheter) excluding the integrated, self-activating safety device for preventing needlestick injuries and the associated risk of infection.
Zertifizierungen: Entsprechend ISO-Standard 10555-1/5 - Gleiche Produkteigenschaften wie bei der Intorcan Safety® (mit PUR-Katheter) mit Ausnahme des integrierten, selbstaktivierenden Schutzmechanismus gegen Nadelstichverletzung und den damit verbundenen Infektionsrisiken.