Gewebeverarbeituns-/Einbettkassetten, Slimsette®, M511
Lieferant: Simport Scientific
Slimsette®, M511
720-1614EA 333 CHF
720-1614 720-1625 720-1615 720-1626 720-1619 720-1620 720-1623 720-1624 720-1613 720-1621 720-1622
Gewebeverarbeituns-/Einbettkassetten, Slimsette®, M511
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Ähnliches Kassettendesign wie Modell M509 mit vertieftem Deckel aber mit vier Fächern (je 13×13 mm). Aus Acetalpolymer.
  • Aufgrund der geringen Größe können mehr Kassetten gleichzeitig in Etikettiergeräte und Aufbewahrungssysteme geladen werden
  • Besonders resistent gegen histologische Lösungsmittel
  • Durchflussschlitze (je 1×5 mm) für optimalen Flüssigkeitsaustausch
  • Integrierter Deckel
  • Vorderseite 45° geneigt, zur Verwendung mit automatischen Etikettiersystemen
B×T×H: 41×28,5×6 mm
Verpackung: Eine Schachtel mit 500 Kassetten.