Gewebe-Einbettkassetten, Swingsette®, M515
Lieferant: Simport Scientific
M515-10 M515-11 M515-12 M515-4 M515-5 M515-2 M515-3 M515-6 M515-7 M515-8 M515-9
720-1628EA 297 CHF
720-1628 720-1629 720-1630 720-1636 720-1637 720-1634 720-1635 720-1638 720-1639 720-1640 720-1641
Gewebe-Einbettkassetten, Swingsette®, M515
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Acetalpolymer.
  • Integrierter Scharnierdeckel mit großer Grifflasche für leichtes Öffnen
  • Einweg-Kunststoffkassetten, besonders resistent gegen histologische Lösungsmittel
  • Durchflussschlitze für optimalen Flüssigkeitsaustausch
  • Vorderseite 45° geneigt, zur Verwendung mit automatischen Etikettiersystemen.
Verpackung: Jeder Karton enthält 3 Schachteln mit je 500 Kassetten.