Mikrobiologische Medien in Ampullen
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 120 CHF
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Mikrobiologische Medien in Ampullen
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Eine breite Auswahl an sterilen Ampullenmedien für grundlegende mikrobiologische Analysen, in Klarglas- oder Kunststoffampullen. Genau bemessen für maximale Effizienz und praktische Anwendung. Für die Trink- und Abwasseranalytik: MF-Endo- und M-FC-Medien (mit oder ohne Rosolsäure zur Unterstützung der Spezifizität des Mediums für fäkale coliforme Keime) dienen zur Analyse von Wasserproben auf Fäkale Coliforme und E. coli. Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie: Hier werden M-TGE-, HPC-, M-Green-YM- und Orange-Serum-Bouillons zur Qualitätsprüfung von Endprodukten (und bei der Fertigung dieser Produkte verwendeten Flüssigkeiten) eingesetzt, um diese auf mögliche Verunreinigungen zu untersuchen. Für die Pharmazeutik und Mikroelektronik eignen sich Trypticase Soja-Bouillon, M-TGE und HPC zum Bestimmen des Gesamtbakteriengehalts von Endprodukten und Prozesswasser bei der Fertigung von pharmazeutischen und mikroelektronischen Produkten Pseudomonas- und KF-Streptokokken-Bouillons sind hochgradig selektive Medien für Keime dieser Gattungen. Sie eignen sich zur Überwachung von Proben, bei denen eine Verunreinigung durch solche Keime verhindert werden muss.
  • Die 2-ml-Ampullen sind eine praktische und zeitsparende Hilfe beim Kultivieren von Mikroorganismen auf Membranfiltern
  • Gebrauchsfertig, keine Verdünnungen notwendig
  • Die Haltbarkeit beträgt bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C ein Jahr
  • Erfüllt mit 2-ml-Ampullen die Bestimmungen der technischen Einheitsmethoden für die Membranfiltration (MF) (Referenzdokument: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20. Auflage)