Verdünnungsset für Compact Dry
Lieferant: HYSERVE
1000888 1000889
710-0605EA 267 CHF
710-0605 710-2046
Verdünnungsset für Compact Dry
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Sterile Schalen zur leichten 10-fachen Verdünnung von Proben. Gefüllt mit 9 ml phosphatgepufferter Natriumchlorid-Lösung.
  • Kammern können auch einzeln verwendet werden
  • Leicht zu öffnen
  • Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lange Haltbarkeit