Pufferkonzentrate, ConvoL NORMADOSE®
Lieferant: Avantor
VWR® ConvoL NORMADOSE®
32084.608EA 0 CHF
32084.608
Pufferkonzentrate, ConvoL NORMADOSE®
Puffer pH-Puffer
  • Pufferkonzentrat für die Zubereitung von 1 Liter Pufferlösung
  • Ohne Konservierungsstoffe
  • Genauigkeit: 0,05 pH-Einheiten
Bestellinformation: Informationen über die Sicherheits- und Gesundheitsdaten sowie weitere Informationen zum vollständigen Angebot an pH-Puffern finden Sie im Avantor Chemiekatalog oder auf unserer Website.