Pufferlösungen Certipur®, gebrauchsfertig, 1-Liter-Flaschen, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
1.09406.1000EA
109
CHF
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
Pufferlösungen Certipur®, gebrauchsfertig, 1-Liter-Flaschen, Supelco®
Puffer
pH-Puffer
Lösungen zur genauen Kalibrierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten.
- Rückführbar auf NIST-Primärstandard und PTB
- Messunsicherheit ±0,015 (Ausnahme: bei pH 10 ±0,05)
- Referenztemperatur: +25 °C
Verpackung: 1 Liter-Kunststoffflasche.