Färbesystem für Objektträger, StainTray™ M920
Lieferant: Simport Scientific
M920-1 M921-1 M920-2 M921-2
631-1922EA 520 CHF
631-1922 631-1924 631-1923 631-1925
Färbesystem für Objektträger, StainTray™ M920
Färbebehälter
Der StainTray™ hat einen schwarzen, starren Boden, der gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig ist (chlorierte Kohlenwasserstoffe vermeiden). Er fasst bis zu 20 Objektträger auf 4 Kunststoffschienen mit einem Polymer-Streifen, der ein Verrutschen der Objektträger verhindert, selbst wenn das Tablett schräg gehalten wird.
  • Tablett ist mit zwei verschiedenen Deckeln erhältlich: Mit einem transparenten Deckel für visuelle Untersuchungen oder mit einem schwarzen Deckel für Fluoreszenzanwendungen
  • Der Ablassstopfen lässt sich entfernen, so dass das Tablett einfach zu entleeren ist
  • Vier Gummifüße für mehr Stabilität sind im Lieferumfang enthalten
  • Einheiten sind platzsparend stapelbar
  • Die Einhandbedienung macht die Handhabung sicher und einfach
Dieses Tablett eignet sich für routinemäßige Färbeanwendungen, die eine Feuchtigkeitskammer erfordern und ist ideal für hämatologische, zytologische und mikrobiologische Laboratorien.