Färbesysteme für Mikroskop-Objektträger, DrainRack Junior
Lieferant: Simport Scientific
M710-50W M710-50P M710-50Y M710-50B M710-50G
631-1918EA 63.5 CHF
631-1918 631-1917 631-1919 631-1915 631-1916
Färbesysteme für Mikroskop-Objektträger, DrainRack Junior
Färbebehälter
Dieses robuste Tablett wird als Abtropf-Rack verwendet und fasst bis zu 100 Mikroskop-Objektträger in 50 nummerierten Schlitzen. Alle Objektträger werden aufrecht gelagert, um Einsetzen und Entnahme zu erleichtern.
  • Barcodes können ausgelesen werden, ohne dass die Objektträger aus dem Behälter entfern werden müssen
  • Aus Platzspargründen kann die Anzahl der Objektträger in den einzelnen Schlitzen verdoppelt werden, indem einfach zwei Objektträger pro Schlitz eingesetzt werden
  • Nicht autoklavierbar