Industrielle Filter, Munktell
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
200000 200001 200002 200003 200008 200012 200005 213156 200006
512-6131EA 113 CHF
512-6131 512-6130 512-6129 512-6128 512-6126 512-6124 512-6220 512-6198 512-6215
Industrielle Filter, Munktell
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Die folgenden Filterpapiere erfüllen spezifische technische Anforderungen, die den umseitig genannten Anforderungen entsprechen. Geprägte Filterpapiere haben eine größere Oberfläche und damit entsprechend kürzere Filtrationszeiten. Sie weisen eine sehr homogene und feine Porenstruktur auf.
Qualität 1200: Mittelschnelle Filtration
Qualität 1300: Mittelschnelle Filtration zur Absorption, zum Schutz, zur Ölfiltration
Qualität 1310: Mittelschnelle Filtration zur Absorption, zum Schutz, zur Ölfiltration
Qualität 1350: Geprägt, mittelschnelle Filtration zur Absorption, zum Schutz