VWR® Silikonflüssigkeiten
Lieferant: VWR Chemicals
630057WEA 9840 CHF
630057W 630076C 630077D 630094E 630096G 630097H Q1-200KG
VWR® Silikonflüssigkeiten
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
  • Nicht korrosiv
  • Hoher Flammpunkt
  • Lange Lebensdauer
  • Geringe Verdampfung
Die Flüssigkeiten besitzen ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften und decken einen weiten Temperaturbereich von −40 bis +200 °C ab.
1 cS = 1 mm²/s
Verpackung: In einer Kunststoffflasche/ einem Kunststoffkanister.
Bitte beachten Bei hohen Temperaturen können gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. Bei Temperaturen über 140 °C muss dieses Material in einem Abzug verarbeitet werden.