Badflüssigkeiten
Lieferant: Julabo
461-0151EA 989 CHF
461-0151 461-3122 JULA8940142 461-3103 JULA8940143 461-3102 461-0474 461-0111 461-0110 461-0131 461-0130 461-0225 461-0226 461-0140 461-0121 461-0120 JULA8940113 461-0141 461-0478 461-0477 461-0475 461-0878 461-0877 461-0876 461-0875
Badflüssigkeiten
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Die Badflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und haben sich in der langfristigen Verwendung bewährt. Sie eignen sich zur Verwendung mit Wärme- und Kältethermostaten, wenn Wasser nicht als Badflüssigkeit verwendet werden kann. Die Auswahl der Badflüssigkeit ist zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei der Temperaturregelung und der Bedienung des Thermostats von großer Bedeutung.
  • Geringe Toxizität und nahezu geruchlos
  • Hohe Stabilität und gute thermische Leitfähigkeit
  • Geringe Viskosität und geringe Korrosivität