Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Lieferant: Corning
Corning®
734-0389EA 827 CHF
734-0389
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Bioreaktoren
Das CELLine™ 1000-System ist ein auf Membrantechnologie basierendes Einwegsystem zur Zellkultivierung. Es garantiert hohe Zelldichten und ist einfach für die rekombinante Proteinexpression und die Produktion monoklonaler Antikörper (MAb) mit hohem Ertrag zu verwenden.
  • Das CELLine™ System liefert Antikörperkonzentrationen vergleichbar mit denen von Ascites; eine CELLine™ Flasche kann für die Produktion jener Menge an Antikörpern genutzt werden, die der von 12 Mäusen entspricht
  • Die Erntevolumina beinhalten eine 50 bis 100 Mal höhere Antikörperkonzentration als Roller- und Zellkulturflaschen