Bodenreiniger, NovaClean™
Lieferant: MICRONOVA
NC1-G NC1-5G
115-0289EA 304 CHF
115-0289 115-2680
Bodenreiniger, NovaClean™
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Konzentrierter Allzweckreiniger für Reinräume kann zur Desinfektion zwischen Anwendungen und zum Entfernen von Rückständen eingesetzt werden. Frei von beweglichen Ionen, diese Formel arbeitet effektiv auf den meisten Oberflächen wie leitfähige Fußböden und Halbleiteranwendungen.
  • Allzweckreiniger für Reinräume
  • Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
  • Verwende die aminfreie Formel von NC10-G für Halbleiteranwendungen
  • Antistatisch und sicher auf leitfähigen Fußböden
  • Bis zu 60-128 Gallonen (227-485 L) Reinigungslösung pro Container mit einer Gallone
  • Auf 0,1 µm gefiltert; frei von mobilen Ionen
  • Gering an Ionen; gering an Natrium und Potassium
  • Gering an nicht flüchtigen Rückständen
  • Biologisch abbaubar und frei ausspülbar
Der Bodenreiniger NovaClean™ von Micronova ist ein Allzweckreiniger mit einer feinen Filterung und Reinheit und eignet sich ideal für pharmazeutische und biotechnologische Industrien. NovaClean™ AFX (NC10-G) hat eine aminfrei Formulierung, besonders geeignet bei Halbleiteranwendungen.
Bestellinformation: Dieses Produkt wird in keinem europäischen Land verkauft. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum vor Ort.