Klercide™ 70/30 Alkohole, Steril
Lieferant: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
3035300 3038240 3078280 3078300 6600945
141-0155EA 243 CHF
141-0155 SHIE3038240 141-1186 141-1188 SHIE6600945
Klercide™ 70/30 Alkohole, Steril
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Gemisch aus 70% Isopropanol (IPA) oder denaturiertem Ethanol (IMS) und demineralisiertem Wasser. Das Gemisch wird in einem Reinraum der Keimzahlklasse C (ISO-Klasse 7) mit einem Filter 0,2 µm filtriert, zweifach verpackt und anschließend in einem validierten Verfahren mit mindestens 25 kGy bestrahlt, um Sporenfreiheit zu gewährleisten.
  • SteriShield Delivery System™ gewährleistet 6 Monate Haltbarkeit nach Anbruch
  • Analyse-, Bestrahlungs- und Sterilitätszertifikate zu jeder Charge
  • Voll validiert und CEN-geprüft
  • Ideal für Reinräume der Klassen A und B sowie für Bereiche mit Produktkontakt
Zertifizierungen: EN standards: EN 1276 - bactericidal activity, EN 1650 - fungicidal activity, EN 13697 bactericidal surface test.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.