Dekontaminationslösung RNase AWAY®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 25.4 CHF
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Dekontaminationslösung RNase AWAY®
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
Gebrauchsfertige Lösung zur einfachen und schnellen Rnase-Dekontamination von Arbeitsflächen, Instrumenten, Mikroliterpipetten, Glas- und Plastikartikeln.
  • Einfache Reinigung verschiedener Oberflächen
  • Ideal zur Verwendung bei Materialien, die nicht autoklavierbar sind
  • Ersetzt zeitaufwändige Prozesse wie DEPC-Behandlung
Gebrauchsfertige Lösung zur Beseitigung von DNA-Kontaminationen. Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Instrumenten, Mikroliterpipetten, Thermocyclern etc.