PIG® HazMat mat pads and rolls
Lieferant: NEW PIG
MAT301 MAT302 MAT309 MAT310 MAT351 MAT354 MAT3510 MAT303
121-0527EA 186 CHF
121-0527 121-0031 121-0528 121-0529 121-0531 NEWPMAT354 121-0099 121-0156
PIG® HazMat mat pads and rolls
Absorptionsmaterial
Speziell behandelt, damit hohe Konzentrationen korrosiver Flüssigkeiten wie z. B. 98% Schwefelsäure und 30% Natronlauge aufgenommen werden können.
  • Absorbiert verschiedenste Säuren, Laugen und unbekannte Flüssigkeiten, auch solche mit hohen Konzentrationen, z.B. 98% Schwefelsäure und 30% Natriumhydroxid
  • Das chemikalienbeständige Kissen zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche Reaktion bei Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten
  • Acht thermisch verbundene Schichten aus 100 % PP machen PIG Mat außergewöhnlich stark; kein Ausreißen, Reißen oder Fransen,