Absortionsmaterialien für Wartungsarbeiten
Lieferant: 3M
MF2001 MM1001 MN1001
121-1001EA 663 CHF
121-1001 121-0016 129-0146
Absortionsmaterialien für Wartungsarbeiten
Absorptionsmaterial
Hellgrau im trockenen Zustand und dunkler im nassen Zustand als Hinweis auf den Sättigungsgrad.
  • Inerte, synthetische Fasern hauptsächlich aus PP und Polyester
  • Multiformat vereint vier Formate in einem Produkt und kann als Stangen, Kissen, Laken oder Rollen verwendet werden
  • Minibooms sind für die Platzierung um die Basis von Geräten herum konzipiert, um Lecks und Verschüttungen einzudämmen und zu kontrollieren
  • Minikissen haben eine hohe Kapazität für den Einsatz an der Quelle eines Lecks. Sie sind reißfest und können über längere Zeit an Ort und Stelle