Saugfähiges Pulver, Chemizorb®
Lieferant: Merck
1.02051.0500 1.02051.9025
1.02051.0500EA 87 CHF
1.02051.0500 1.02051.9025
Saugfähiges Pulver, Chemizorb®
Absorptionsmaterial
Zum Absorbieren von Säuren, Laugen und Lösungsmitteln. Dank seiner großen Oberfläche nimmt das Pulver eine große Menge an Flüssigkeit auf. Niederviskose Flüssigkeiten werden augenblicklich absorbiert, hochviskose Medien (Glycerin, Öle) innerhalb weniger Minuten.
  • Korngröße kleiner als 0,1 mm (85 %)
  • Schüttdichte von 120 kg/m³
1 Kilogramm absorbiert: 2,5 bis 4,5 Liter wässrige Lösungen, Säuren, Laugen; 3 bis 4 Liter organische Lösungsmittel, Benzin ; 7 Liter zähflüssige Öle.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable