ALGOSOL N Granulat zur Säureneutralisation
Lieferant: Avantor
Algosol N
99910.414EA 235 CHF
99910.414
ALGOSOL N Granulat zur Säureneutralisation
Absorptionsmaterial
Algosol ist ein einzigartiges Naturprodukt aus Meeresalgen, das sich zur Neutralisierung von Säuren wie Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Fluorwasserstoffsäure eignet. Es nimmt verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, ohne sich zu zersetzen, und kann sogar zum Löschen von Bränden verwendet werden.
  • Non toxic, non flammable and dust-free
  • Can be swept up easily
  • Stable, chemically inert and non polluting
1 kg Algosol neutralisiert 180 ml von 95% iger Schwefelsäure, 530 ml von 36% iger Salzsäure, 400 ml von 70% iger Salpetersäure oder 260 ml von 40% iger Fluorwasserstoffsäure.