Absorbtionsmittel Chemizorb® Flusssäure
Lieferant: Merck
Chemizorb® Hydrofluoric Acid
1.01591.1000EA 183 CHF
1.01591.1000
Absorbtionsmittel Chemizorb® Flusssäure
Absorptionsmaterial
Chemizorb Flusssäure (HF) ist ein Pulver-Gemisch, bestehend aus einem synthetischen Co-Polymer als Absorptionsmittel, einem Calciumsalz zur Neutralisation und Fällung sowie einem pH-Indikator.
  • Einfache Handhabung
  • Visuelle Neutralisationsanzeige mittels pH-Indikator
  • 150 g Chemizorb® HF absorbieren und neutralisieren 100 ml Flusssäure
Bei der Neutralisation der Flusssäure schlägt der Indikator von Rot nach Orange/Gelb um. Bei der Neutralisation wird CO₂ freigesetzt.