Kryoboxen für Reaktionsgefäße, C50
Lieferant: GLW Storing Systems
479-1523EA 19.2 CHF
479-1523
Kryoboxen für Reaktionsgefäße, C50
Boxen Kryoboxen
Kryoboxen aus PP, natur oder farbig.
  • Generische Rohrgröße bis zu 51 mm Höhe und 12,5 mm Durchmesser
  • Autoklavierbar bis +121 °C und Einsatz im Gefrierschrank bis –90 °C
  • Der mitgelieferte durchsichtige Deckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryobox öffnen zu müssen
  • Ohne Ablauflöcher im Boden zum Auffangen von Tropfen oder zum Aufbewahren von Flüssigkeiten, auslaufsicher nur am Boden bis 40 mm
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe schwarz/schwarz
Diese Boxen wurden speziell für den sicheren Transport wertvoller Proben entwickelt, mit Klappdeckel und Schnappverschluss. Zusätzliche Sicherheit kann durch die Verwendung eines Sicherheitssiegels erreicht werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Ausgelegt für 100 Röhrchen, angeordnet in 10×10 Fächern mit einer Fächergröße von 12,5×12,5 mm. Geeignet für Kryoröhrchen 1,5 bis 2 ml, Reagenzgläser 1,5 bis 2 ml und Probenfläschchen 2 ml.