Kryoboxen für Reaktionsgefäße, B30/B32
Lieferant: GLW
B30 B30B B30G B30R B30S B30Y B32 B32B B32G B32R B32S B32Y BS30 BS32
479-1612EA 14.9 CHF
479-1612 479-1500 479-1501 479-1502 479-1503 479-1504 479-1505 479-1506 479-1507 479-1613 479-1614 479-1615 479-1616 479-1617
Kryoboxen für Reaktionsgefäße, B30/B32
Boxen Kryoboxen
Kryoboxen aus PP, natur und farbig.
  • Autoklavierbar bis +121 °C und Einsatz im Gefrierschrank bis –90 °C
  • Der mitgelieferte durchsichtige Deckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryobox öffnen zu müssen
  • Entwässerungslöcher im Boden erleichtern das Öffnen der Box bei niedrigen Temperaturen
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe schwarz/schwarz
Geeignet für 196 Röhrchen, angeordnet in 14×14 Fächern mit 7,5×7,5 mm Fächergröße.
B30-Serie: Entwickelt für 0,2 ml PCR®-Röhrchen.
Generische Röhrchengröße bis zu 26 mm Höhe und 7,5 mm Ø.
B32-Serie: Entwickelt für 1,2 ml Mikrotiterröhrchen
Generische Rohrgröße bis zu 50 mm Höhe und 7,5 mm Ø.