Kryoboxen, B01/B02/B03/B40/B60/B70/B90-Serie, ohne Trennelement
Lieferant: GLW
BS40 BS70 B40 B40B B40G B40R B40Y B40S B70 B70B B70G B70R B70Y B70S B90 B90B B90G B90R B90Y B90S BS90 B60 B60S B60B B60G B60R B60Y B01 B01B B01G B01R B01S B01Y B02 B02B B02BS B02G B02GS B02R B02RS B03R B03RS B03S B03Y B03YS BS01 BS02 BS03 BS60 B02S B02Y B02YS B03 B03B B03BS B03G B03GS
479-1512EA 12.1 CHF
479-1512 479-1551 211-0500 479-1508 211-0501 479-1509 479-1511 479-1510 211-0518 479-1546 479-1547 479-1548 479-1550 479-1549 GLWAB90 GLWAB90B GLWAB90G GLWAB90R GLWAB90Y GLWAB90S GLWABS90 GLWAB60 GLWAB60S GLWAB60B GLWAB60G GLWAB60R GLWAB60Y GLWAB01 GLWAB01B GLWAB01G GLWAB01R GLWAB01S GLWAB01Y GLWAB02 GLWAB02B GLWAB02BS GLWAB02G GLWAB02GS GLWAB02R GLWAB02RS GLWAB03R GLWAB03RS GLWAB03S GLWAB03Y GLWAB03YS GLWABS01 GLWABS02 GLWABS03 GLWABS60 GLWAB02S GLWAB02Y GLWAB02YS GLWAB03 GLWAB03B GLWAB03BS GLWAB03G GLWAB03GS
Kryoboxen, B01/B02/B03/B40/B60/B70/B90-Serie, ohne Trennelement
Boxen Kryoboxen
PP, natur oder farbig, ohne Trennelemente.
  • Bis +121 °C autoklavierbar und bis zu -90 °C im Gefriergerät lagerbar
  • Der mitgelieferte Klarsichtdeckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryoboxen mit öffnen zu müssen
  • Entwässerungslöcher im Boden erleichtern das Öffnen der Box bei niedrigen Temperaturen
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe Schwarz/Schwarz
Die Boxen werden ohne Fächer geliefert und können zusätzlich mit GLW-Trennelementen zur individuellen Konfiguration verwendet werden. Sie eignen sich zur Aufbewahrung nicht standardisierter Röhrchen, Steinproben, Kleinteile und mehr. Innere Abmessung der Box: 124×124 mm, äußere Abmessung der Box: 130×130 mm.
B01-Serie
Leere Box, ohne Trennelemente. Bodenteil der Box - Höhe 70 mm / Deckel - Höhe 0 bis 10 mm.
B20-Serie
Leere Box, ohne Trennelemente. Bodenteil der Box - Höhe 95 mm / Deckel - Höhe 0 bis 10 mm.
B03-Serie
Leere Box, ohne Trennelemente. Bodenteil der Box - Höhe 120 mm / Deckel - Höhe 0 bis 10 mm.
B40-Serie
Leere Box, ohne Trennelemente. Bodenteil der Box - Höhe 45 mm / Deckel - Höhe 0 bis 10 mm.
B60-Serie
Leere Box, ohne Trennelemente. Bodenteil der Box - Höhe 45 mm / Deckel - Höhe 7 mm.
B70-Serie
Leere Box, ohne Trennelemente. Bodenteil der Box - Höhe 45 mm / Deckel - Höhe 30 bis 35 mm.
B70-Serie
Leere Box, ohne Trennelemente. Bodenteil der Box - Höhe 45 mm / Deckel - Höhe 45 bis 50 mm.