Probenbehälter, Einweg
Lieferant: Simport Scientific
C581-500 C580-3 C580-4 C580-5 C581-1L C581-300 C581-2600 C581-5700
216-1005EA 190 CHF
216-1005 216-1001 216-1002 216-1003 SIMPC581-1L SIMPC581-300 SIMPC581-2600 SIMPC581-5700
Probenbehälter, Einweg
Probenbehälter Universalbehälter
Diese Behälter und Verschlüsse werden aus PP hergestellt. Sie sind ideal für das Sammeln, den Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern, Feststoffen, pathologischen Proben und gefährlichen Proben.
  • Einweg
  • Temperaturbeständig von −20 bis + 80 °C
Dicht schließende Deckel verhindern Auslaufen und Gerüche. Bestimmte unten aufgeführte Modelle haben einen dicht schließenden Deckel. Wird auch mit einem integrierten manipulationssicheren Deckel angeboten, den man nur öffnen kann, indem man zuerst die Lasche an der Seite des Deckels entfernt um dannMore Product Information