Infusion bottles
Lieferant: APG Europe
1000111 1000127
215-1980EA 465 CHF
215-1980 ALUG1000127
Infusion bottles
Flaschen Infusionsflaschen
Glass der hydrol. Klasse 1, klar.
Graduiert, mit Rollrand oder Schraubgewinde, ohne Schraubkappe.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable