Messbecher mit Griff und Deckel
Lieferant: VITLAB
97891 978941 97791 978081
216-3002EA 30.1 CHF
216-3002 VITL978941 VITL97791 VITL978081
Messbecher mit Griff und Deckel
Becher
Sammelbehälter, hergestellt aus SAN, klar oder PP, durchscheinend, für eine große Auswahl an Anwendungen.
  • Erhabene Skala
  • Mit stabilem, einfach zu haltendem Griff
  • Weißer PC-Deckel