Schnell-Desinfektionsmittel, Bacillol plus
Lieferant: IVF Hartmann
BODL973370EA 0 CHF
BODE973375 BODL973370 BODE973372
Schnell-Desinfektionsmittel, Bacillol plus
Das materialschonende Propanol- (60%) und Glutaraldehyd- (0,1%) basierende Flächendesinfektionsmittel ist mit seiner Sprühfunktion einfach in der Anwendung. Es wirkt innerhalb von 30 Sekunden.
  • Bakterizid (inkl. MRSA und Listeria), fungizid, tuberkulozid, viruzid gegen behüllte Viren (inkl.HBV, HIV, HCV); wirksam gegen Adeno-, Polyoma- und Rotaviren
  • Ready-to-use-Desinfektionsmittel, das schnell und umfassend wirkt
  • Für Anwendungen im Gesundheitswesen oder hygiene-sensitiven Bereichen
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.