Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium®
Lieferant: Bode
Sterillium®
BODL006690EA 0 CHF
BODL006690 BODL980001 BODL980006_U BODL980007 BODL106650 BODL9804100 BODL669
Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium®
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Das Händedesinfektionsmittel auf Propanolbasis eignet sich optimal für den Einsatz in allen Bereichen der Gesundheitsbranche (OP-Säle) und hygienesensiblen Industrien.
  • Mit viruzider Wirkung gegen Bakterien, Pilze und Viren
  • Anwendung in allen Bereichen des Gesundheitswesens und anderer hygienesensitiven Branchen
  • Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen
  • Feuchtigkeit spendend, hautfreundlich mit ausgezeichneter Hautverträglichkeit auch bei Langzeitnutzung
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
* Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.