VWR®, Trichter mit langem Stiel
Lieferant: VWR Collection
221-0204EA 40.7 CHF
221-0204 221-0205 221-0206 221-0207 221-0208
VWR®, Trichter mit langem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PTFE, weiß.
  • Temperaturbeständigkeit: –200 °C bis +280 °C
  • Vollständig chemisch inert
  • Besonders glatte antiadhäsive innere Oberfläche
Konische Öffnung mit langem Stiel.