HisTrap™ FF Säulen
Lieferant: Cytiva
17-5255-01 17-5319-01
17-5255-01EA 778 CHF
17-5255-01 17-5319-01
HisTrap™ FF Säulen
Chromatographiesäulen
HisTrap™ FF Säulen sind für die einfache 1-Schritt-Reinigung und Scale-up-Reinigung von Histidin-markierten Proteinen konzipiert. Die Säulen sind vorgepackt mit Ni Sepharose 6 Fast Flow.
  • Hohe Bindungskapazität und niedrige Nickel-Leckage
  • Stellt zuverlässiges Einfangen von Histidin-markierten Proteinen in wiederholten IMAC-Reinigungen sicher
  • Mit einem breiten Sortiment an Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Denaturierungsmitteln und anderen Zusatzstoffen kompatibel
  • Einfache manuelle Bedienung mit einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem wie ÄKTAdesign
This chelating ligand is charged with Ni²⁺ ions, the first-choice metal ion for purifying most histidine-tagged proteins. The negligible leakage of Ni²⁺ ions from the matrix ensures reliable capture of histidine-tagged proteins in repeated IMAC purifications. The high flow rates made possible by the Ni Sepharose 6 Fast Flow matrix make HisTrap FF columns well suited for small scale-up. Capacity can be increased by connecting columns in series. HiTrap IMAC FF is the product of choice when charging the medium with different metal ions for optimization of purification protocols.
Ni Sepharose 6 Fast Flow consists of 90 µm beads of highly cross-linked agarose, to which a chelating ligand has been immobilized. Prepacked columns offer reliable and convenient time-saving purification of histidinetagged recombinant proteins.