VWR®, Kalibriergewichte, Klasse F2
Lieferant: VWR
VWR®
611-8182EA 70.3 CHF
611-8182 611-8183 611-8180 611-8181 611-8186 611-8187 611-8184 611-8185 611-8223 611-8224 611-8100 611-8188 611-8189 611-8227 611-8225 611-8226 611-8190 611-8197 611-8198 611-8154 611-8195 611-8196 611-8157 611-8158 611-8199 611-8155 611-8156 611-8159 611-8160 611-8161 611-8164 611-8165 611-8162 611-8163 611-8168 611-8125 611-8169 611-8166 611-8200 611-8167 611-8128 611-8129 611-8126 611-8127 611-8171 611-8095 611-8172 611-8170 611-8098 611-8175 611-8099 611-8176 611-8096 611-8173 611-8174 611-8097 611-8130 611-8179 611-8177 611-8178
VWR®, Kalibriergewichte, Klasse F2
Gewichte Kalibriergewichte
Diese edelstahl Gewichte der Klasse F2 eignen sich für Anwender, die moderate Toleranzwerte bei ihrer Kalibrierung und den alltäglichen Wägeaufgaben benötigen.
Diese Gewichte der Klasse F2 eignen sich für Anwender, die moderate Toleranzwerte bei ihrer Kalibrierung und den alltäglichen Wägeaufgaben benötigen.
  • Drahtgewichte bis 500 mg in Kobaltlegierung
  • Eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit (bei Gewichten ab 1 g)
  • Lasergravur verbessert die Lesbarkeit der Markierung
  • Erhältlich mit oder ohne COFRAC-Zertifikat
  • Drahtgewichte bis 500 mg in Kobaltlegierung
  • Eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit (bei Gewichten ab 1 g)
  • Lasergravur verbessert die Lesbarkeit der Markierung
  • Erhältlich mit oder ohne COFRAC-Zertifikat
Entsprechen den OILM R111-Empfehlungen.
Zertifizierungen: Entsprechen den OILM R111-Empfehlungen.
Bestellinformation: Alle Gewichte von 1 mg bis 20 kg sind mit oder ohne COFRAC-Zertifikat erhältlich; nähere Informationen dazu erhalten Sie unter www.vwr.com oder bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum. Gewichtsätze sind ebenfalls erhältlich – bitte suchen Sie hierfür nach „Kalibrier-Gewichtsätze, Klasse F2“.
Verpackung: Die Kunststoffgehäuse sind mit einem vakuumdichten Schutzfilm versehen, um zu gewährleisten, dass das Gehäuse und das Kalibriergewicht während des Transports geschützt sind.