VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-2100EA 244 CHF
620-2100
VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Infrarot-Thermometer misst sofort die Temperatur jeder beliebigen Oberfläche. Es kann auch für Lebensmittel, Pharmazeutika, Elektronik, Sicherheitsprüfungen und Flüssigkeiten oder Feststoffe verwendet werden. Das einzigartige Design ermöglicht ein einhändiges Anvisieren und Messen. Laservisierfunktion ermöglicht ein präzises Anvisieren der gewünschten Stelle.
  • Sichtfeld von 11:1
  • Hintergrundbeleuchtung auf Knopfdruck
  • Feste Abstrahlung von 0,95
  • HOLD-Funktion, automatische Aufzeichnung der maximalen Temperatur, umschaltbar zwischen °C/°F, Batterie-Warnanzeige
  • Automatische Abschaltfunktion (nach 15 Sekunden) kann deaktiviert werden
Zertifizierungen: Gemäß ISO/IEC 17025.
Lieferumfang: Wird mit zwei AAA-Batterien und Traceable®-Kalibrierzertifikat geliefert.