Tauch-Körbe, BOLA
Lieferant: Bohlender
H1138-24 H1138-16 H1138-08
BOHLH1138-24EA 418 CHF
BOHLH1138-24 BOHLH1138-16 BOHLH1138-08
Tauch-Körbe, BOLA
Probenehmer Probenschöpfer
Probengefäße zum Waschen, Spülen oder Eintauchen von Feststoffen in aggressive oder reine Substanzen.
  • Chemikalien- und temperaturbeständig
  • Griff und Löcher in Wand und Boden
Zertifizierungen: FDA-konform.
Lieferumfang:
Order Now