Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W216947 W216945 W216953 W216952 W216951 W216940 W216941 W216942 W216943 W216944 W216946 W216939 W216950 W216949 W216948 W216960 W216962 W216961
612-5881EA 145 CHF
612-5881 215-4134 612-6856 612-6855 612-6854 215-4518 215-4519 215-4520 215-4521 215-4522 215-4135 215-4517 612-5882 WHEAW216949 WHEAW216948 WHEAW216960 WHEAW216962 WHEAW216961
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Braun, USP Natronkalkglas des Typs III.
  • Leichte Entnahme des Inhalts
  • Schraubverschluss aus weißem Polypropylen
  • In jedem Flaschenkarton ist ein Etikett mit Gefahrenhinweisen enthalten, das die Identifizierung des Inhalts ermöglicht und Sicherheitshinweise aufzeigt
  • Das in jeder Flaschenschachtel enthaltene manipulationssichere Siegel hält die Flasche versiegelt und schützt so den Inhalt vor versehentlichem Missbrauch
Ideal zur Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable