VWR® Traceable®, Wasserdichtes Thermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2092EA 61.3 CHF
620-2092 620-2099
VWR® Traceable®, Wasserdichtes Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses wasserdichte und stoßfeste Thermometer ist ein zuverlässiger Ersatz für gefährliche Quecksilberinstrumente. Der Fühler ist beständig gegen die meisten Chemikalien.
  • Wasserdichte Konstruktion für Nasslabore, abspülbare Bereiche und alle mobilen Anwendungen
  • Speicher zum Abrufen der maximalen/minimalen Temperaturen
  • Messwert wird jede Sekunde aktualisiert
Edelstahlfühler (Lר: 203×3,5 mm)
Lieferumfang: Wird mit Fühler, Fühlerabdeckung, Silberoxid-Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.